Learn More
Oxyde de zirconium, précurseur polymérique, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium oxide |
Note relative au nom | Polymeric precursor |
Couleur | Jaune à marron |
Forme physique | Liquide visqueux |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN1993 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohols |
Odeur | Alcohol-like |
Sensibilité | Moisture sensitive |