Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, au tungstène, Thermo Scientific™
Code produit. 15472397
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00168096
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Oxide
Forme physique Pellets
Quantité 2.5 kg