Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, au tungstène, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium Oxide |
Forme physique | Pellets |
Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, au tungstène, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu