Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, sulfaté, Thermo Scientific™
Code produit. 15492397
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD01863639
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Oxide
Point de fusion 3500°C
Couleur Blanc
Forme physique Pellets
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Odeur Odorless
Aspect White pellets
Densité 5.5