Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, sulfaté, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium Oxide |
Point de fusion | 3500°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Pellets |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid. |
Odeur | Odorless |
Aspect | White pellets |
Densité | 5.5 |