Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, diamètre médian des pores 80/400Å, Thermo Scientific Chemicals
Propriétés typiques S.A. 90 m2/g, diamètre moyen des pores 80/400 Å, volume total des pores bimodaux 0,31 cc/g, densité d’emballage 1,181 g/l
84.90€ - 1271.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043815.22 |
100 g |
84.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043815.36 |
500 g |
276.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043815.A4 |
2.5 kg |
1271.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium oxide is used as a catalyst carrier, diamond simulant, refractory material, pigment, abrasives and solid electrolyte in electrochromic devices. It acts as a precursor to the electroceramic lead zirconate titanate. It is also used in insulation, oxygen sensors, enamels and fuel cell. It finds application to make ceramic knives due to its hardness nature. It is utilized for dental restorations like crowns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00011310 |
Spécification
Zirconium oxide, catalyst support | |
Granulés de 1/8 po. | |
Soluble in hot-concentrated hydrogen fluoride and sulfuric acid. Insoluble in water. |
1/8 in. Pellets | |
MFCD00011310 |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only