Learn More
Nitrure de zirconium, 99,5 % (pureté du métal, à l’exclusion de Hf), Hf > 3 %, Thermo Scientific Chemicals
158.79€ - 584.91€
Identifiants chimiques
CAS 25658-42-8
Formule moléculaire NZr
Poids moléculaire (g/mol) 105.23
Numéro MDL MFCD00049642
Clé InChI ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
CID PubChem 94359
Nom IUPAC Azanylidynezirconium
SMILES N#[Zr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326508
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012138.14
25 g
158.79€
25g
11336508
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012138.22
100 g
584.91€
100g
Description
Description
Zirconium nitride is used in cermets, refractories, and laboratory crucibles. It also used for coating medical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
25658-42-8
105.23
ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
94359
N#[Zr]
NZr
MFCD00049642
zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
Azanylidynezirconium
Spécification
Zirconium nitride
25658-42-8
99.5% (metals basis excluding Hf)
MFCD00049642
Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
N#[Zr]
105.23
105.23
2980°C
Poudre maillée de -325
NZr
zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Azanylidynezirconium
94359
7.09 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 247-166-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante