Learn More
Poudre de nickel de zirconium, -325 mailles, Thermo Scientific™
67.11€ - 603.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Nickel powder
Couleur Gris
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Zr:Ni; 70:30 wt%
Numéro MDL MFCD00192582
Numéro UN UN3089
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319269
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
088406.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11309269
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
088406.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11329269
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
088406.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Zirconium Nickel powder
Zr:Ni; 70:30 wt%
UN3089
Air Sensitive
Gris
MFCD00192582
−325 Mesh
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H351-H317
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P363-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash contaminated clothing before reuse.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA