Learn More
n-butoxate de zirconium, 80 % w/w dans 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solution de butoxide de zirconium(IV) utilisée dans la préparation du gel de polycristaux de zirconia stabilisé au CeO2 qui ont de bonnes applications comme revêtements protecteurs d‘acier et d‘alliages ferreux.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l‘écart des agents oxydants, des acides, des bases, des halogènes, des métaux alcalins, de l‘eau et de l‘humidité.
Solution de butoxide de zirconium(IV) utilisée dans la préparation du gel de polycristaux de zirconia stabilisé au CeO2 qui ont de bonnes applications comme revêtements protecteurs d‘acier et d‘alliages ferreux.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l‘écart des agents oxydants, des acides, des bases, des halogènes, des métaux alcalins, de l‘eau et de l‘humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium n-butoxide |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | [CH3(CH2)3O]4Zr |
Numéro UN | UN1120 |
Beilstein | 4132649 |
Point d’éclair | 38°C (100°F) |
Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
Poids de la formule | 383.68 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 80% w/w in 1-butanol |
Odeur | Alcohol-like |