Learn More
n-butoxate de zirconium, 80 % w/w dans 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460927
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solution de butoxide de zirconium(IV) utilisée dans la préparation du gel de polycristaux de zirconia stabilisé au CeO2 qui ont de bonnes applications comme revêtements protecteurs d‘acier et d‘alliages ferreux.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l‘écart des agents oxydants, des acides, des bases, des halogènes, des métaux alcalins, de l‘eau et de l‘humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-76-7
Formule moléculaire C16H40O4Zr+4
Poids moléculaire (g/mol) 387.716
Numéro MDL MFCD00048765
Clé InChI ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
CID PubChem 122130442
Nom IUPAC 1-butanol zirconium(4+)
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium n-butoxide
Quantité 1000 g
Formule linéaire [CH3(CH2)3O]4Zr
Numéro UN UN1120
Beilstein 4132649
Point d’éclair 38°C (100°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 383.68
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w in 1-butanol
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.466
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.07