Learn More
Zirconium(IV) tert-butoxyde, 99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
185.00€ - 894.45€
Identifiants chimiques
CAS 2081-12-1
Formule moléculaire C16H40O4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 387.72
Numéro MDL MFCD00075085
Clé InChI WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
CID PubChem 25203936
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-ol ; Zirconium
SMILES CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11348348
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039547.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11358348
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039547.14
25 g
894.45€
25g
Description
Description
It finds it application as a reagent for the preparation of heterometallic tin(II) or lead(II) zirconium alkoxides. It is used as a catalyst in cyanation process. Zirconium tert-butoxide (ZTB) precursor is used to deposit thin films of Zirconia and other zirconium containing films by atomic layer deposition and chemical vapor deposition methods. Zirconium oxide thin films can also be grown at low temperatures, ranging from 150°C to 300°C, by the presence of moisture along with ZTB or by UV-enhanced atomic layer deposition (UV-ALD) process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
2081-12-1
387.72
WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
25203936
CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
C16H40O4Zr
MFCD00075085
zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
2-méthylpropan-2-ol ; Zirconium
Specifications
Zirconium(IV) tert-butoxide
Jaune
90°C (5 mmHg)
(Base des métaux)
Zr[OC(CH3)3]4
3681870
zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
2-méthylpropan-2-ol ; Zirconium
25203936
99%
2081-12-1
0.985 g/mL
85°C (185°F)
C16H40O4Zr
MFCD00075085
Light and moisture sensitive
Decomposes in water.
CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
387.72
383.68
Liquide
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide combustible.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only