Learn More
Oxyde de zirconium(IV), yttria stabilisée, 99 % (pureté du métal à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific Chemicals
Stabilisé avec 1,3 % d’yttrium
99.80€ - 417.08€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.22 |
Numéro MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
Clé InChI | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
CID PubChem | 62395 |
Nom IUPAC | dioxozirconium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036272.22 |
100 g |
99.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036272.36 |
500 g |
417.08€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Instead of lime for the oxyhydrogen light. As organic intermediate and in pharmaceutical applications. Used as raw material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
dioxozirconium |
Spécification
ca 5000°C | |
∽2700°C | |
Poudre maillée de -325 | |
O2Zr | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
dioxozirconium | |
62395 |
Zirconium(IV) Oxide | |
1314-23-4 | |
99%, metal basis excluding Hf | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid. | |
O=[Zr]=O | |
123.22 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante