Learn More
Oxyde de zirconium(IV), titane stabilisé, Thermo Scientific™
23.90€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.22 |
Numéro MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
Clé InChI | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
CID PubChem | 62395 |
Nom IUPAC | dioxozirconium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
dioxozirconium |
Spécification
Zirconium (IV) oxide | |
Titania stablized | |
Noir | |
O2Zr | |
14,10180 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
dioxozirconium | |
62395 | |
5.4 g/mL |
∼2500°C | |
1314-23-4 | |
Comprimés | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
O=[Zr]=O | |
123.22 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante