Learn More
Oxyde de zirconium(IV), ciment, Thermo Scientific Chemicals
Adhésif à un composant. Liaisons avec l’oxyde de zirconium et le silicone. Présente de bonnes propriétés diélectriques
108.54€ - 941.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11329028
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042493.30
250 g
108.54€
250g
11309028
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042493.A1
1 kg
344.72€
1kg
11319028
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042493.A7
5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-23-4
123.22
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
62395
O=[Zr]=O
O2Zr
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
dioxozirconium
Spécification
Zirconium(IV) oxide
Marron
O2Zr
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
O=[Zr]=O
123.22
Odorless
1314-23-4
Liquide/pâte
MFCD00011310 MFCD01868884
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
dioxozirconium
62395
Light brown liquid/paste
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H315-H319-H335 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante