Learn More
Oxyde de zirconium(IV), oxyde de calcium stabilisé, 99,4 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | ∼5000°C |
Nom chimique ou matériau | Zirconium(IV) oxide |
Point de fusion | ∼2700°C |
Note relative au nom | Calcia stabilized |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 250 g |
Notes de pourcentage du dosage | (métaux à l’exception du Hf) |
Merck Index | 14,10180 |
Poids de la formule | 123.22 |
Pourcentage de pureté | 99.4% |