Learn More
Oxyde de zirconium(IV), calcium stabilisé, 99,4 % (métaux à l’exception de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | ∼5000°C |
Nom chimique ou matériau | Zirconium(IV) oxide |
Point de fusion | ∼2700°C |
Note relative au nom | Calcia stabilized |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (métaux à l’exception du Hf) |
Merck Index | 14,10180 |
Poids de la formule | 123.22 |
Pourcentage de pureté | 99.4% |