Learn More
Oxyde de zirconium(IV), oxyde de calcium stabilisé, 99,4 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific Chemicals
Le zirconium est principalement utilisé dans la production de céramique. Le dioxyde de zirconium est également utilisé comme électrolyte solide dans les dispositifs électrochromiques, comme revêtement protecteur sur les particules de pigments de dioxyde de titane et comme matériau réfractaire dans l’isolation, les abrasifs et les émaux.
43.20€ - 312.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.22 |
Numéro MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
Clé InChI | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
CID PubChem | 62395 |
Nom IUPAC | dioxozirconium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040452.18 |
50 g |
43.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040452.30 |
250 g |
105.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040452.A1 |
1 kg |
312.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
dioxozirconium |
Spécification
≈5000°C | |
∽2700°C | |
Poudre de maille -100 | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
Insoluble in water. soluble in HF,and hot Sulphuric acid. | |
O=[Zr]=O | |
123.22 | |
123.22 | |
Flacon en plastique |
Zirconium(IV) oxide | |
1314-23-4 | |
O2Zr | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
dioxozirconium | |
62395 | |
99.4% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche