Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 99,5 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Hf < 100 ppm, Thermo Scientific™
Code produit. 11349287
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ∼5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Point de fusion ∼2700°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception de Hf), Hf < 100 ppm
Merck Index 14,10180
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 123.22
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 5.89 g/mL