Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 18 % en H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Stabilisé avec 1,3 % d’yttrium
106.53€ - 380.90€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.22 |
Numéro MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
Clé InChI | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
CID PubChem | 62395 |
Nom IUPAC | dioxozirconium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040123.36 |
500 g |
106.53€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040123.A4 |
2.5 kg |
380.90€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium(IV) oxide is mainly employed in ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
dioxozirconium |
Spécification
Zirconium(IV) Oxide | |
1314-23-4 | |
O2Zr | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
dioxozirconium | |
62395 |
Colloidal Dispersion | |
Liquide, particules de 0,1 μm | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
Insoluble in water. | |
O=[Zr]=O | |
123.22 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante