Learn More
Complexe isopropanol/tétraisopropoxyde de titane(IV), Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 546.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14717-56-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H36O5Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 387.67 |
Numéro MDL | MFCD00075157,MFCD00078045 |
Clé InChI | NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium |
CID PubChem | 131848446 |
Nom IUPAC | Propan-2-ol ; propan-2-olate ; zirconium(4+) |
SMILES | [Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086118.09 |
10 g |
132.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086118.18 |
50 g |
546.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol is a suitable precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium containing monomers. It is used in the manufacture of hybrid zirconium containing polymers. It is also used as a source of zirconia, a well known material having high mechanical strength, chemical durability and alkali resistance. It is also used for the chemical protection of metal substrates from acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14717-56-7 | |
387.67 | |
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N | |
131848446 | |
[Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-] |
C15H36O5Zr | |
MFCD00075157,MFCD00078045 | |
isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium | |
Propan-2-ol ; propan-2-olate ; zirconium(4+) |
Spécification
(decomposition) | |
14717-56-7 | |
C15H36O5Zr | |
UN3181 | |
Soluble in hot isopropanol,warm hexane and toluene; Tends to precipitate over time. | |
[Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-] | |
387.67 | |
387.67 |
Zirconium (IV) isopropoxide isopropanol complex | |
Cristalline | |
MFCD00075157,MFCD00078045 | |
isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium | |
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-ol ; propan-2-olate ; zirconium(4+) | |
131848446 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-522-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only