Learn More
Iodure de zirconium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité.
153.00€ - 594.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13986-26-0 |
---|---|
Formule moléculaire | I4Zr |
Numéro MDL | MFCD00049641 |
Synonyme | zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017400.06 |
5 g | |||||||
11393337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017400.14 |
25 g |
594.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in the van Arkel-de Boer refining process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13986-26-0 | |
I4Zr | |
MFCD00049641 | |
zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide |
Spécification
Zirconium(IV) iodide | |
Jaune | |
99% | |
MFCD00049641 | |
598.84 |
13986-26-0 | |
Poudre | |
I4Zr | |
zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide |
RUO – Research Use Only