Learn More
Fluorure de zirconium(IV), hafnium faible, 99 %, Hf < 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307247
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-64-4
Numéro MDL MFCD00011307
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) fluoride
Point de fusion 600°C (sublimation)
Note relative au nom Low hafnium
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire ZrF4
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10175
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf <0.1%
Indice de réfraction 1.59
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.43 g/mL