Learn More
Fluorure de zirconium(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
88.70€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-64-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F4Zr |
Numéro MDL | MFCD00011307 |
Synonyme | Zirconium tetrafluoride |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11394939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086112.18 |
50 g |
88.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086112.30 |
250 g |
392.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Zirconium(IV) fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production. Together with uranium salt, zirconium fluoride can be a component of fuel-coolant in molten salt reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
7783-64-4 | |
F4Zr | |
MFCD00011307 | |
Zirconium tetrafluoride |
Especificaciones
Zirconium (IV) fluoride | |
7783-64-4 | |
Poudre | |
ZrF4 | |
UN3260 | |
Zirconium tetrafluoride | |
167.21 | |
1.59 | |
4.43 g/mL |
600°C (sublimation) | |
Blanc | |
F4Zr | |
MFCD00011307 | |
14,10175 | |
Slightly soluble in water; Soluble in hydrofluoric acid | |
98% | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-018-1
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only