Learn More
Chlorure de zirconium(IV), réactif, > 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
45.02€ - 1845.18€
Identifiants chimiques
CAS 10026-11-6
Formule moléculaire ZrCl4
Numéro MDL MFCD00011306
Synonyme Zirconium tetrachloride
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326468
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012104.09
10 g
45.02€
10g
11306468
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012104.22
100 g
80.40€
100g
11316468
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012104.36
500 g
299.49€
500g
11396458
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012104.A3
2 kg
1845.18€
2kg
Description
Description
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10026-11-6
ZrCl4
MFCD00011306
Zirconium tetrachloride
Spécification
Zirconium(IV) chloride
10026-11-6
>99.5% (metals basis)
MFCD00011306
Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Réacteur
2.803
331° (sublimation)
Poudre
ZrCl4
Zirconium tetrachloride
233.03
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P264b-P270-P280-P284-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-058-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
Identifiant produit
  • Zirconium(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zirconium tetrachloride