Learn More
Feuille de zirconium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux à l’exception de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300759
Click to view available options
Quantité:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Forme : Env. .20.6 g/100 x 125 mm, Trempe : douce
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Gray to silver foil
Densité 6.506g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Quantité 125 x 500 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur