Learn More
Feuille de zirconium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridé, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .10.3 g/100 x 125 mm, Trempe : douce
89.55€ - 468.33€
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11385799
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010594.GM
100 x 125 mm
89.55€
1 pièce
11320759
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010594.GR
125 x 500 mm
152.76€
1 pièce
15445955
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010594.IB
125 x 2000 mm
468.33€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-67-7
91.22
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
23995
zirconium
Zr
MFCD00011303 MFCD00148878
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CHEBI:33342
[Zr]
Spécification
Zirconium
Annealed
Gray to silver foil
Zr
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
[Zr]
91.22
CHEBI:33342
Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur
Gris à argent
7440-67-7
99.5% (Metals basis)
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zirconium
23995
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante