Learn More
Fluorure de zirconium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10702771
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-64-4
Formule moléculaire F4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Numéro MDL MFCD00011307
Spécification
Point d’ébullition 905.0°C
Nom chimique ou matériau Zirconium fluoride
Point de fusion 640.0°C
Note relative au nom 99.5%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min
Formule linéaire ZrF4
Merck Index 15, 10375
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 99.5%