Learn More
Fluorure de zirconium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
76.30€ - 218.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-64-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F4Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.21 |
Numéro MDL | MFCD00011307 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10792761
|
Thermo Scientific Acros
299790250 |
25 g | Flacon en plastique |
76.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702771
|
Thermo Scientific Acros
299791000 |
100 g | Flacon en plastique |
218.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-64-4 | |
F4Zr | |
167.21 | |
MFCD00011307 |
Spécification
905.0°C | |
640.0°C | |
7783-64-4 | |
Poudre cristalline fine | |
F4Zr | |
MFCD00011307 | |
Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf | |
167.21 |
Zirconium fluoride | |
99.5% | |
Blanc | |
99.4% min | |
ZrF4 | |
15, 10375 | |
167.21 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-018-1
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7875000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only