Learn More
Oxyde de dinitrate de zirconium hydraté, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme précurseur dans la production de films minces ferro-électriques de Pb(Zr0,50Ti0,50)O3 et de cérium/zirconium nanocristallins dopés à l’alumine et à la silice.Il est également utilisé pour préparer des supports de catalyseur mixte d’oxyde de cérium/oxyde de zirconium.
98.80€ - 1128.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14985-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O7Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 231.23 |
Numéro MDL | MFCD00149896 |
Clé InChI | JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis |
CID PubChem | 16211674 |
SMILES | [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043224.14 |
25 g |
98.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043224.22 |
100 g |
284.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043224.36 |
500 g |
1128.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14985-18-3 | |
231.23 | |
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N | |
16211674 |
N2O7Zr | |
MFCD00149896 | |
zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis | |
[O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O |
Spécification
Zirconium dinitrate oxide hydrate | |
Crystalline | |
N2O7Zr | |
zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis | |
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N | |
(nitrooxy)(oxo)zirconio nitrate | |
16211674 |
14985-18-3 | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00149896 | |
Soluble in alcohol. | |
[O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O | |
231.23 | |
231.23 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-529-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only