Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium octahydraté, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364939
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds an application as rubber additive and fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15461-27-5
Formule moléculaire Cl2OZr
Poids moléculaire (g/mol) 178.12
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
SMILES Cl[Zr](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Dichloride Oxide
Point de fusion 400°C (decomposition)
Forme physique Grumeaux
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Nom IUPAC dichlorhydrate d’oxozirconium hydraté
Poids de la formule 178.13 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.91