Learn More
Nickel Electro™ Couvercle de creuset en zirconium
Convient au creuset en zirconium de 30 mm de diamètre. Le couvercle de creuset en zirconium Nickel Electro™ ne nécessite pas de manipulation avec des pinces à bout en platine.
Marque: Nickel Electro™ 321
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellent substitut économique au platine.
- Ne nécessite pas de manipulation avec des pinces à bout en platine.
- Élimine pratiquement la contamination des échantillons.
- Creuset rond efficace pour les fusions utilisant du carbonate de sodium et du peroxyde de sodium.
- Peut être chauffé sous vide à 1450°C, sinon la limite de température pour une utilisation dans l’air est comprise entre 450 et 500°C
Spécification
Zirconium sec | |
1 de chaque | |
Oui | |
Couvercle pour creuset en zirconium |
450°C à 500°C, 1 450°C sous vide | |
1 mm | |
30 mm | |
Circulaire |