Learn More
Carbonate de zirconium, hydrate de base, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349338
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium Carbonate is used in the manufacturing of paint drier auxiliaries, pigments, water proof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57219-64-4
Formule moléculaire CH2O7Zr2
Poids moléculaire (g/mol) 308.47
Numéro MDL MFCD00172265
Clé InChI ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic
CID PubChem 22645944
Nom IUPAC hydrogenocarbonate, zirconium(4+)
SMILES O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium carbonate
Note relative au nom Basic hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids.
Poids de la formule 290.45 (Anhydrous)
Densité 2.2 g/mL