Learn More
Borure de zirconium, 99,5 % (à base de métaux à l’exception d’Hf), Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 472.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12045-64-6 |
---|---|
Formule moléculaire | B2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.844 |
Numéro MDL | MFCD00064648 |
Clé InChI | VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Zirconium diboride |
CID PubChem | 9812765 |
Nom IUPAC | Bore ; Zirconium |
SMILES | [B].[B].[Zr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012140.18 |
50 g |
138.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012140.30 |
250 g |
472.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium boride is use to improve resistance in zirconia-based, carbon-bonded refractories in contact with ferrous melts. Used in nuclear applications, aerospace refractory, in cutting tools and to protect thermocouple tubes. It also used in use of its relatively high conductivity, especially for a ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12045-64-6 | |
112.844 | |
VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N | |
9812765 | |
[B].[B].[Zr] |
B2Zr | |
MFCD00064648 | |
Zirconium diboride | |
Bore ; Zirconium |
Spécification
Zirconium boride | |
12045-64-6 | |
B2Zr | |
UN3178 | |
Insoluble in water. | |
[B].[B].[Zr] | |
112.844 | |
112.84 | |
Flacon en plastique |
3000°C | |
Poudre de maille -325 | |
MFCD00064648 | |
Zirconium diboride | |
VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N | |
Bore ; Zirconium | |
9812765 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-963-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only