Learn More
Concentrat de sulfate de zinc, pour solution standard 1 L, 0,1 M ZnSO4, Honeywell Fluka™
Code produit. 15673660
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
pour solution standard 1 L, 0,1 M ZnSO4
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7733-02-0, 7732-18-5
Formule moléculaire O4SZn
Poids moléculaire (g/mol) 161.44
Numéro MDL MFCD00011302
Clé InChI NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
CID PubChem 24424
ChEBI CHEBI:35176
Nom IUPAC zinc(2+) sulfate
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.1 M ZnSO4
% max. CAS 35.943%, 64.0570%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 Ea.
Formule linéaire ZnSO4
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 161.45
Conditionnement Ampoule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc sulfate concentrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc sulphate