Learn More
Palintest™ X50 TEST TDISC ZINC 0-4,0PPM
À utiliser avec le comparateur Palintest™
Marque:  Palintest™ CM148
Code produit. 11998896
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
The Palintest™ comparator with interchangeable colour discs is simple to use. Just add the reagent tablet to the test sample, place in the comparator and match against the appropriate disc.
Spécification
Spécification
0 à 4 mg/L
50/boîte