Learn More
Étalon de zinc pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
125.00€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.38 |
Numéro MDL | MFCD00011291 |
Clé InChI | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23994 |
ChEBI | CHEBI:30185 |
Nom IUPAC | zinc |
SMILES | [Zn] |
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10326272
|
SPEX Certiprep
PLZN2-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
125.00€
125mL |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10366222
|
SPEX Certiprep
PLZN2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois | ||||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Zn | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Zn | |
MFCD00011291 | |
23994 | |
zinc |
Spécification
Zinc Standard | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Le certificat d’assurance d’analyse présente jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011291 | |
[Zn] | |
65.38 | |
CHEBI:30185 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLZN2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLZN2-3Y, -3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLZN1-2X 10,000 PLZN1-3X |
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Zn | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
zinc | |
23994 | |
Plasma | |
HNO3 2 % |
Sécurité et traitement
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire