Learn More
Solution de zinc pour ICP 10 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Concentration | 10±0.02g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 250 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Zn |
Solvant ou matrice | HCl |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Zinc (Zn) 10000mg/l in HCl 5%
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .