Learn More
R&L Enterprises™ Statifs en acier zingué
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en acier zingué R&L Enterprises™ sont fabriquées en acier doux.
18.00€ - 52.05€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12956806
|
R&L Enterprises™
3108/31 |
750 mm | 12,5 mm |
24.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12966806
|
R&L Enterprises™
3108/41 |
1000 mm | 12,5 mm |
34.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12368139
|
R&L Enterprises™
3108/21 |
600 mm | 12,5 mm |
52.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11715386
|
R&L Enterprises™
3108/11 |
500 mm | 10 mm | ||||||
12358139
|
R&L Enterprises™
3108/11 |
500 mm | 10 mm |
43.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Filetés
- Large éventail de diamètres et de longueurs
- La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Acier galvanisé | |
Tige |