Learn More
Phtalocyanine de zinc, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 498.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14320-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H16N8Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 577.916 |
Numéro MDL | MFCD00041955 |
Clé InChI | PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 % |
CID PubChem | 2735172 |
ChEBI | CHEBI:51218 |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039553.04 |
2 g |
40.90€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039553.09 |
10 g |
144.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039553.18 |
50 g |
498.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zinc phthalocyanine finds general applications in industry as catalysts, photoconductors and in biomedical field for photodynamic therapy, PDT. ZnPc loaded PLGA nanoparticles is a promising drug delivery system for photodynamic therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14320-04-8 | |
577.916 | |
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N | |
2735172 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2] |
C32H16N8Zn | |
MFCD00041955 | |
zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 % | |
CHEBI:51218 |
Spécification
Zinc phthalocyanine | |
Violet | |
C32H16N8Zn | |
zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 % | |
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N | |
577.916 | |
CHEBI:51218 | |
95% |
14320-04-8 | |
Odorless | |
MFCD00041955 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2] | |
2735172 | |
577.91 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-262-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only