Learn More
Peroxyde de zinc, environ 50 % de ZnO2, Thermo Scientific Chemicals
Agent de vulcanisation, accélérateur en caoutchouc
35.30€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-22-3
Formule moléculaire O2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 97.38
Numéro MDL MFCD00137469
Clé InChI IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc peroxide, zinc superoxide, zinc dioxide, zinc peroxide un1516 oxidizer, zinc peroxide, medicinal, unii-0i969dvm77, zinc peroxide, medicinal usp, zpo
CID PubChem 14809
SMILES [Zn++].[O-][O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15431547
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039635.22
100 g
35.30€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15441547
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039635.36
500 g
109.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Zinc peroxide is used as curing agent, rubber accelerator. has been applied in a variety of settings, from medicine to aesthetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-22-3
97.38
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
14809
O2Zn
MFCD00137469
zinc peroxide, zinc superoxide, zinc dioxide, zinc peroxide un1516 oxidizer, zinc peroxide, medicinal, unii-0i969dvm77, zinc peroxide, medicinal usp, zpo
[Zn++].[O-][O-]
Spécification
Zinc peroxide
1314-22-3
O2Zn
UN1516
zinc peroxide, zinc superoxide, zinc dioxide, zinc peroxide un1516 oxidizer, zinc peroxide, medicinal, unii-0i969dvm77, zinc peroxide, medicinal usp, zpo
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Peroxyde d’hydrogène;zinc
14809
≈50% ZnO2
>150°C (decomposition)
Poudre
MFCD00137469
14,10149
Insoluble in water.
[Zn++].[O-][O-]
97.38
97.38
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H332-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P280-P283-P306+P360-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ZINC PEROXIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 215-226-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures