Learn More
Nitrate de zinc, 6-hydraté, cristal, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc Nitrate |
Note relative au nom | 6-Hydrate |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 297.47 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 2.07kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.