Learn More
Méso-tétraphénylporphine de zinc, Thermo Scientific Chemicals
129.65€ - 406.02€
Identifiants chimiques
CAS 14074-80-7
Formule moléculaire C44H28N4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 678.12
Numéro MDL MFCD00012155,MFCD00012155
Clé InChI FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc meso-tetraphenylporphine
CID PubChem 91667917
Nom IUPAC 5,10,15,20-tétraphénylporphyrin-22,24-diide ; zinc
SMILES [Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11368358
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039552.02
0.5 g
129.65€
0.50g
11358358
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039552.04
2 g
406.02€
2g
Description
Description
A porphyrin used in light emitting diodes. It has valuable biological applications in molecular biology, fluoroimmunoassay and new pharmaceutical developments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14074-80-7
678.12
FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
91667917
[Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C44H28N4Zn
MFCD00012155,MFCD00012155
zinc meso-tetraphenylporphine
5,10,15,20-tétraphénylporphyrin-22,24-diide ; zinc
Spécification
Zinc meso-tetraphenylporphine
Violet
C44H28N4Zn
zinc meso-tetraphenylporphine
FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
5,10,15,20-tétraphénylporphyrin-22,24-diide ; zinc
91667917
Cristalline
14074-80-7
Odorless
MFCD00012155,MFCD00012155
Insoluble in water.
[Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
678.12
678.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante