Learn More
Dihydrate de cyclohexanebutyrate de zinc, AAS, Thermo Scientific™
Code produit. 11354697
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38582-18-2
Formule moléculaire C20H34O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 403.87
Numéro MDL MFCD00035537
Clé InChI KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
CID PubChem 170080
Nom IUPAC Zinc ; 4-cyclohexylbutanoate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate
Note relative au nom AAS
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 439.91 (403.87 Anhydrous)
Forme physique Poudre