Learn More
Dihydrate de cyclohexanebutyrate de zinc, AAS, Thermo Scientific™
53.00€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38582-18-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H34O4Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 403.87 |
Numéro MDL | MFCD00035537 |
Clé InChI | KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt |
CID PubChem | 170080 |
Nom IUPAC | zinc(2+) bis(4-cyclohexylbutanoate) |
SMILES | [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039734.03 |
1 g |
53.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039734.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
38582-18-2 | |
403.87 | |
KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L | |
170080 | |
[Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1 |
C20H34O4Zn | |
MFCD00035537 | |
zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt | |
zinc(2+) bis(4-cyclohexylbutanoate) |
Spécification
Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate | |
38582-18-2 | |
C20H34O4Zn | |
zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt | |
[Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1 | |
403.87 | |
439.91 (403.87 Anhydrous) |
AAS | |
77°C to 80°C | |
MFCD00035537 | |
KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L | |
zinc(2+) bis(4-cyclohexylbutanoate) | |
170080 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 254-017-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante