Learn More
Zinc Chloride, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Code produit. 15641820
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Poly Bottle
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Chloride
Point de fusion 293°C
Couleur White
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire ZnCl2
Numéro UN UN2331
Poids de la formule 136.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Reagent
Conditionnement Poly Bottle
Tension de vapeur 1mmHg (428°C)
Densité 2.93g/cu.cm