Learn More
Zinc Chloride, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc Chloride |
Point de fusion | 293°C |
Couleur | White |
Forme physique | Solid |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | ZnCl2 |
Numéro UN | UN2331 |
Poids de la formule | 136.3g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | Reagent |