Learn More
Chlorure de zinc, 97+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
44.50€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-85-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.29 |
Numéro MDL | MFCD00011295 |
Clé InChI | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride |
CID PubChem | 5727 |
ChEBI | CHEBI:49976 |
Nom IUPAC | dichlorozinc |
SMILES | Cl[Zn]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10520574
|
Thermo Scientific Acros
424592500 |
250 g | Flacon en plastique |
44.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10587372
|
Thermo Scientific Acros
424595000 |
500 g | Flacon en plastique |
84.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247033
|
Thermo Scientific Acros
424590025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
236.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-85-7 | |
136.29 | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
5727 | |
dichlorozinc |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
CHEBI:49976 | |
Cl[Zn]Cl |
Spécification
732.0°C | |
293.0°C | |
7646-85-7 | |
Poudre cristalline, cristaux ou morceaux | |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
15, 10331 | |
Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone | |
Cl[Zn]Cl | |
136.29 | |
CHEBI:49976 | |
≥97% | |
0.84 |
Zinc chloride | |
97+% | |
Blanc | |
97% min. (Argentometry) | |
ZnCl2 | |
01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391 | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorozinc | |
5727 | |
136.29 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-592-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH1400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Zinc chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.