Learn More
Chlorure de zinc, solution aqueuse 25 mM, Thermo Scientific Chemicals
34.00€ - 54.37€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-85-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.28 |
Numéro MDL | MFCD00011295 |
Clé InChI | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride |
CID PubChem | 5727 |
ChEBI | CHEBI:49976 |
Nom IUPAC | dichlorozinc |
SMILES | Cl[Zn]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15484579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62160.AD |
50 mL | N/A | ||||||
15494579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62160.AE |
100 mL |
54.37€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-85-7 | |
136.28 | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
5727 | |
dichlorozinc |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
CHEBI:49976 | |
Cl[Zn]Cl |
Spécification
Zinc chloride | |
Liquide | |
ZnCl2 | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
Cl[Zn]Cl | |
136.28 | |
CHEBI:49976 | |
25mM aq. soln. |
7646-85-7 | |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorozinc | |
5727 | |
136.28 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only