Learn More
Chlorure de zinc, solution 1,0 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
81.60€ - 218.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc chloride |
---|---|
Couleur | Gris bleu ou incolore à jaune |
Note relative au nom | 1.0M solution in diethyl ether |
CAS | 7646-85-7 |
Formule moléculaire | Cl2Zn |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10292572
|
Thermo Scientific Acros
370051000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
81.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10029051
|
Thermo Scientific Acros
370058000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
218.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Zinc chloride | |
1.0M solution in diethyl ether | |
Cl2Zn | |
MFCD00011295 | |
01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391 | |
15, 10331 | |
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorozinc | |
5727 | |
136.29 | |
Solution, peut contenir un petit montant précipité |
Gris bleu ou incolore à jaune | |
7646-85-7 | |
ZnCl2 | |
0.9 to 1.1M | |
0.8400g/mL | |
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride | |
Cl[Zn]Cl | |
136.28 | |
CHEBI:49976 | |
Flacon en verre AcroSeal™ |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Extremely flammable liquid and vapor. May cause respiratory irritation. May form explosive peroxides. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Avoid release to the environment. Ground/Bond container and receiving equipment. Take precautionary measures against static discharge. Store in a well-ventilated place. Keep cool.
danger
Recommended Storage : Le produit peut se former en deux phases, qui peuvent se recombiner lors du refroidissement
- Zinc chloride, 1.0M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
RUO – Research Use Only