Learn More
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Description
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide |
Point de fusion | 143°C to 147°C |
Couleur | Blanc |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Formule linéaire | [(CF3SO2)2N]2Zn |
Quantité | 5 g |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | It is soluble in CH2Cl2 and H2O. |
Poids de la formule | 625.65 |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
- Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide